Få mere at vide
Heidolph™ Mix 'n' Heat Expert
Artikelnummer. 17804447 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17804447 EU
1 options
Artikelnummer. 17804447 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5063110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11020.00 DKK
    9503.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 1516.33 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Mix 'n' Heat Expert har veldesignede funktioner til ubekymret omrøring og opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert overbeviser med sin intuitive håndtering: Takket være ét display pr. hovedfunktion (omrøring og opvarmning) har du et let læseligt øje med alle værdier og indstillinger til enhver tid
  • Håndteringen sker via to tryk-og-drejningsknapper med LED-ringe for nem identifikation af de aktive funktioner
  • Separate timere til opvarmnings- og omrøringsfunktioner skaber fleksibilitet og lader dig styre dine eksperimenter bedre
  • Brugervenlig menunavigation gør arbejdet med denne enhed særligt nemt
  • Til styring af temperaturen kan du vælge mellem tre varmetilstande: FAST for en særlig hurtig opvarmning, samt PRECISE og PRECISE+ for en særlig nøjagtig kontrol af din måltemperatur uden overskridelse - så følsomme prøver er optimalt beskyttet
  • Kompatibel med temperatursensoren Pt1000 samt dobbeltsensoren Pt1000, der tillader måling i din prøve og i badevæsken samtidigt
  • Tre-trins indstilling (opstartsadfærd) for omrøringshastighed
  • Du kan indstille rotationsretningen for den magnetiske omrørerstang og drage fordel af den automatiske omrørerstangsdetektor, så prøven omrøres optimalt til enhver tid, selv når der er uregelmæssigheder under omrøring
  • Stor sikkerhedsafstand mellem varmeplade og betjeningspanel, samt den visuelle restvarmeindikator ved temperaturer> 50 C, for at °beskytte mod forbrændinger
  • Patenteret Kera-Disk™ plade lavet af anodiseret aluminium er kemikaliebestandig og ridsefast for det anvendte materiale giver de hurtigste opvarmningstider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 350 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Stiktype EU
Antal stillinger Flere
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 10 år
Dimensioner (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certificeringer/compliance Ingen
Vise TFT