Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ QuEChERS Citrate Extraction Mix, EN 15662
Shop alle Macherey-Nagel produkterDescription
Mix I er en individuelt vejet og forblandet bufferekstraktion, der anvendes med QuEChERS-metoden. Den er specielt sammensat til at opfylde den europæiske standard EN 15662, som anbefaler en citratekstraktionsblanding til at fjerne polære forbindelser (f.eks. organiske syrer, pigmenter, sukkerarter) fra matricer som frugt eller grøntsager. Denne fase kan bruges sammen med fødevarer med højere fedt- eller klorofyl/carotenoidindhold.
QuEChERS-metoden (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) er den førende metode til bestemmelse af pesticidrester i fødevareprøver med GC-MS eller LC-MS. Det tillader en hurtig og billig oprensning af stærkt matrix-kontaminerede prøver. Disse QuEChERS ekstraktionsblandinger giver mange fordele til laboratorieproduktiviteten sammenlignet med klassiske oprydningsmetoder:
- Forvejede pakker er nemme at håndtere og sparer tid og penge
- Intet behov for —glasvarer leveret i individuelle 15mL centrifugerør med hætter
- Lavt forbrug af opløsningsmidler og intet behov for klorerede opløsningsmidler
- En bred vifte af pesticider kan påvises
- Robust metode med høje og sikre genvindingsrater
- Lignende faser: Supelclean PSA, Bond Elut PSA
Specifications
Specifications
| Oversigt | Bland I |
| Til brug med (udstyr) | Chromabond QuEChERS Ekstraktionsblandinger |
| Sorbent | 4 g MgSO 4 1 g NaCl 0,5 g Na2H -citrat• 1,5 H 2 O 1 g Na3 - citrat•2H2O |
| Type | Citratbufret ekstraktionsblanding (EN 15662) |
| Volumen (metrisk) | 15 ml |
| Metode | QUECHERS |
| Mængde | 50 Pakke |
| Prøvevolumen | 10 g |
| Shake Time | 1 min. |
| Opløsningsmidler | Acetonitril |