Få mere at vide
Mix 1 of Musk a. Polycy. Musk Comp. 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 33704-61-9, 13171-00-1, 1222-05-5, 83-66-9, 81-14-1, 81-15-2 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | Cashmeran 10 μg/mL∣Celestolide 10 μg/mL∣HHCB (Galaxolide) 10 μg/mL∣Musk ambrette (technical) 10 μg/mL∣Musk ketone 10 μg/mL∣Musk xylene 10 μg/mL∣MuskNN 10 μg/mL∣Phantolide 10 μg/mL∣Tonalide 10 μg/mL∣Traesolide 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane |