Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor
Beskrivelse
- Fremstillet af massivt aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Holder | 20 ml rør (42) |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |