Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ DNA og duo rotor til rør
Artikelnummer. 31723003
Skift visning
Holder:
34 x 100 mm rør
Artikelnummer. Holder
31723003 34 x 100 mm rør
1 options
Artikelnummer. 31723003 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DRC34100008
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Solid aluminiumsrotor kan holde op til 8 rør.
  • Fremstillet af massivt aluminium
  • Passer til rør 34 mm diameter x 100 mm længde
  • Kan rumme op til 8 rør
Tekniske data
Type Rotor
Holder 34 x 100 mm rør