missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SP Genevac™ miVac™ DNA og Duo Rotor til scintillationsampler

Artikelnummer. 31723032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
28 x 60 mm rør
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
31723032 28 x 60 mm rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31723032 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DRC28V60014
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Solid aluminium-rotor kan rumme op til 14 scintillationsflasker.

  • Fremstillet af massivt aluminium
  • Passer til hætteglas 28 mm diameter x 60 mm længde
  • Kan rumme op til 14 scintillationsflasker

Tekniske data

Type Rotor
Holder 28 x 60 mm rør
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.