Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Stacker til svingrotor
Beskrivelse
- Dette Stacker-tilbehør miVac tillader op til 5 lavvandsbrøndplader pr. sving.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adaptersæt |