Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Super-pakke
Artikelnummer. 31723019
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723019 Op til 50 ml
1 options
Artikelnummer. 31723019 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. QSP23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Let at bruge højkapacitets koncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra forskellige prøveformater.
  • miVac2 QuattroSuper-pakken består af en Quattro koncentrator, Quattro pumpe, miVac hastighedsfælde og en trykregulator.
  • Designet til at kunne acceptere 4-svingposition mikropladerotorer og højkapacitets jetrotorer til rør.
  • Pumpen Quattro er velegnet til tørring af opløsningsmidler med mellemkogepunkt.
  • Trykregulatoren gør det muligt for brugeren at indstille den oiptimum kogetemperatur for opløsningsmidlet.
  • Optimerede programmer for vand, alkoholer og andre opløsningsmidler.
  • Præcis temperaturkontrol, der beskytter værdifulde prøver.
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac Quatro
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 50 ml
Produkttype Evaporatorer