Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Frysetørringspakke
Artikelnummer. 31723030
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723030 Op til 50 ml
1 options
Artikelnummer. 31723030 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. QFP23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Frysetørringspakken indeholder alt, hvad der skal til for at frysetørre dine prøver
  • miVac2 Quattro frysetørringspakken består af en Quattro koncentrator, supervakuumpumpe, miVac hastighedsfælde, trykregulator og et frysetørringstilbehørssæt.
  • Disse genstande, når de bruges sammen, gør det muligt at placere prøver i rotoren og frysetørre dem i fuldt vakuum.
  • Det lave vakuumniveau koger prøven ved en temperatur under frysepunktet; Når isen er frosset, sublimeres den væk og efterlader et tørt pulver.
  • Inkluderet: frysetørringsglas, frysetørringsventiler, flaskeholdere, vakuumisoleringsventil.
  • miVac2 SpeedTrap og Super Vacuum Pump kan bruges som selvstændige frysetørrere.
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac Quatro
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 50 ml
Produkttype Evaporatorer