Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Plus-pakke
Artikelnummer. 31723023
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 25 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723023 Op til 25 ml
1 options
Artikelnummer. 31723023 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DPP23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Let at bruge koncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra forskellige prøveformater.
  • miVac2 Duo Plus-pakken består af en Duo Concentrator, Duo Pump & miVac Speed Trap.
  • Designet til at kunne acceptere 2 svingpositions-mikropladerotorer eller jetrotorer til rør.
  • Duo Pump er velegnet til at fjerne opløsningsmidler under et kogepunkt på 160° °C.
  • Optimerede programmer til vand, alkoholer og & andre opløsningsmidler.
  • Præcis temperaturkontrol, der beskytter værdifulde prøver.
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac Duo
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 25 ml