Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo-pakke Elite
Artikelnummer. 31723005
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723005 Op til 50 ml
1 options
Artikelnummer. 31723005 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DEP23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Let at bruge koncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra forskellige prøveformater.
  • miVac2-pakken Elite består af en Duo-koncentrator, Quattro pumpe, miVac hastighedsfælde og trykregulator.
  • Designet til at kunne acceptere 2 svingpositions-mikropladerotorer eller jetrotorer til rør.
  • Pumpen Quattro er designet til med succes at tørre opløsningsmidler ved mellemkogepunkt.
  • Kan håndtere et bredt udvalg af opløsningsmidler og prøvemængder.
  • Optimerede programmer til vand, alkoholer og & andre opløsningsmidler.
  • Præcis temperaturkontrol, der beskytter værdifulde prøver.
Specifica
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac Duo
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 50 ml
Produkttype Centrifugalfordamper
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.