Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Grundpakke
Artikelnummer. 31723021
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 50 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723021 Op til 50 ml
1 options
Artikelnummer. 31723021 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DBP23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Let at bruge koncentrator, der kan fjerne vand og organiske opløsningsmidler fra forskellige prøveformater.
  • miVac2 Basic-pakken består af en Duo-koncentrator og en Duo-pumpe.
  • Designet til at kunne acceptere 2 svingpositions-mikropladerotorer eller jetrotorer til rør.
  • Kan håndtere et bredt udvalg af opløsningsmidler og prøvemængder.
  • Optimerede programmer til vand, alkoholer og & andre opløsningsmidler.
  • Præcis temperaturkontrol, der beskytter værdifulde prøver.
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac Duo
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 50 ml
Produkttype Centrifugalfordamper