Få mere at vide
SP Genevac™ miVac™ 2 DNA-integreret system
Artikelnummer. 31723031
Skift visning
Volumen (metrisk):
Op til 25 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31723031 Op til 25 ml
1 options
Artikelnummer. 31723031 Leverandør SP Genevac™ Leverandørnr. DNA23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Let at bruge koncentrator, lavet specielt til arbejde med nukleinsyrer.
  • miVac2 DNA Integrated System leveres med alt, hvad der er nødvendigt til fjernelse af vand og organiske opløsningsmidler, specifikt nukleinsyrer (RNA og DNA).
  • Indeholder en indbygget højtydende pumpe.
  • Har 48 positioner til 1,5 eller 2 ml mciro-centrifugerør.
  • Velegnet til simple organiske opløsningsmidler op til 100 °C kogepunkt.
  • Flere rotormuligheder er tilgængelige, herunder en mulighed for mikrotiterplader.
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Model- miVac DNA
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 80 °C
Volumen (metrisk) Op til 25 ml
Produkttype Evaporatorer