missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mitragynine, TRC

Artikelnummer. 17993485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17993485 1 mg -
17904485 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3735501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4098-40-2
Molekylær formel C23 H30 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 398.5
Synonym Indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE,2S,3S,12bS)-, Corynan-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-9,17-dimethoxy-, methyl ester, (16E,20β)-, Corynantheidine, 9-methoxy- (7CI), Mitragynine (6CI), (-)-Mitragynine, 9-Methoxycorynantheidine, Indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, [2S-[2α(E),3α,12bβ]]-, Mitragynin, Kratom
IUPAC navn methyl (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate
SMIL CC[C@@H]1CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mitragynine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
Formel vægt 398.2206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.