Få mere at vide
Mitragynine, Lipomed
Beskrivelse
Mitragynine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitragynine |
| CAS | 4098-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mitragynine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 N2 O4 |
| Synonym | Mitragynine |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (E)-2-[(2 S,3 S,12 bS)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |