Få mere at vide
Mitragynine, Lipomed
Artikelnummer. 30458788
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30458788 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30458788 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMTR161050
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Mitragynine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitragynine
CAS 4098-40-2
Analyt- eller komponentnavne Mitragynine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 N2 O4
Synonym Mitragynine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC[C@@H]1 CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@@H]2 C[C@@H]1 \C(=C/OC)\C(=O)OC
IUPAC navn methyl (E)-2-[(2 S,3 S,12 bS)-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12,12 b-octahydroindolo[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-methoxyprop-2-enoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 398.5
Mængde 50 mg
Formel vægt 398.2206 g/mol