Få mere at vide
Mitoxantrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitoxantrone |
| CAS | 65271-80-9 |
| Molekylær formel | C22 H28 N4 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis[(2-(2-hydroxyethylamino)ethyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthraquinone, DHAQ, Dihydroxyanthraquinone, Mitox, Mitoxanthrone, Mitoxantrone, Mitozantrone, NSC 279836, Nimitoxantron, Novantron, Novantrone, Ralenova |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N4O6/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32/h1-4,23-30H,5-12H2 |
| SMIL | OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.48 |
| Formel vægt | 444.2009 |