Få mere at vide
Mitoxantron dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30465504
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30465504 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30465504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM37342650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Molekylær formel C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 517.4
Formel vægt 516.1542