Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mitoxantron dihydrochlorid
Artikelnummer. 15437659
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437659 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15437659 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66341.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.06 DKK
    1161.65 DKK / 50mg
    Spare 129.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 70476-82-3 | C22H30Cl2N4O6, C22H28N4O6.2HCl | 517.40 g/mol
Mitoxantron dihydrochlorid er et antiviralt, antibakterielt, antiprotozoalt, immunmodulerende og antineoplastisk cytostatisk anthraquinonderivat. Fremkalder DNA-skade ved at interkalere i DNA og hæmme Topo II (topoisomerase II). Mitoxantron-dihydrochlorid inducerer interstreng DNA-tværbindinger og DNA-protein-tværbindinger i cellulære systemer. Mitoxantron dihydrochlorid har for nylig vist sig at være en hæmmer af DNA-methylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Blå til sort
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
CAS 70476-82-3
Molekylær formel C22H28N4O6.2HCl
Formel vægt 517.40
Synonym 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracendion-dihydrochlorid;
Opløselighed Opløselig til 5 mM i vand og til 75 mM i DMSO
Produkttype Mitoxantron dihydrochlorid
Form Krystallinsk fast stof