Få mere at vide
Invitrogen™ MitoTracker™ Rød FM Farvestof, til flowcytometri
Mængde:
5 hætteglas x 20 tests
Beskrivelse
- Cellegennemtrængende reagenser, der mærker mitokondrier i levende celler
- Farvestoffer leveres i en optimeret koncentration med protokoller for flowcytometri for at muliggøre mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
- Blot inkuber celler i den anbefalede farvestofkoncentration til flowcytometri, som passivt diffunderer over plasmamembranen og akkumuleres i aktive mitokondrier
- Lyse farver giver mulighed for nem påvisning af mitokondrier ved hjælp af flowcytometri uden behov for specielle filtre
- Farvestoffer er konsistente, pålidelige og stabile, hvilket giver mulighed for generering af data af høj kvalitet
- Optimeret til flowcytometri brug med alle væsentlige reagenser til mærkning af mitokondrier i et enkelt kit
- Opløs et hætteglas med farvestof i vandfrit DMSO for at give nok farvestof til 20 analyser
- En række tilgængelige farver detekteres med standard flowcytometrifiltre
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Format | 5 x 20 prøver |
| Etiket eller farvestof | Farve |
| Antal prøver | 100 tests |
| Mængde | 5 hætteglas x 20 tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |