Få mere at vide
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyb rød FM Farvestof, til flowcytometri
Artikelnummer. 17531655
Skift visning
Mængde:
5 hætteglas x 20 tests
Artikelnummer. Mængde
17531655 5 hætteglas x 20 tests
1 options
Artikelnummer. 17531655 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M46753
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mitotracker™ farvestoffer til flowcytometri er cellegennemtrængende reagenser, der mærker mitokondrier i levende celler. Leveres i en optimeret koncentration med protokoller til flowcytometri for at muliggøre mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri.
  • Cellegennemtrængende reagenser, der mærker mitokondrier i levende celler
  • Farvestoffer leveres i en optimeret koncentration med protokoller for flowcytometri for at muliggøre mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
  • Blot inkuber celler i den anbefalede farvestofkoncentration til flowcytometri, som passivt diffunderer over plasmamembranen og akkumuleres i aktive mitokondrier
  • Lyse farver giver mulighed for nem påvisning af mitokondrier ved hjælp af flowcytometri uden behov for specielle filtre
  • Farvestoffer er konsistente, pålidelige og stabile, hvilket giver mulighed for generering af data af høj kvalitet
  • Optimeret til flowcytometri brug med alle væsentlige reagenser til mærkning af mitokondrier i et enkelt kit
  • Opløs et hætteglas med farvestof i vandfrit DMSO for at give nok farvestof til 20 analyser
  • En række tilgængelige farver detekteres med standard flowcytometrifiltre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Format 5 x 20 prøver
Etiket eller farvestof Farve
Antal prøver 100 tests
Mængde 5 hætteglas x 20 tests