Få mere at vide
Mitotane
Artikelnummer. 16671842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16671842 1 g
16681842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16671842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109850010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53-19-0 | C14H10Cl4 | 320.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-19-0
Molekylær formel C14H10Cl4
Molekylvægt (g/mol) 320.03
InChI nøgle JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-chlor-4-[2,2-dichlor-1-(2-chlorphenyl)ethyl]benzen
SMIL ClC(Cl)C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitotane
Smeltepunkt 77.0°C to 78.0°C
Lineær formel (ClC6H4)2CHCHCl2
Mængde 1 g
Merck Index 15, 6301
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol, isooctane and, ccl4
Formel vægt 320.04