Få mere at vide
Mitotane, MedChemExpress
Beskrivelse
Mitotane(2,4′-DDD), an isomer of DDD and derivative of DDT, is an antineoplastic medication used in the treatment of adrenocortical carcinoma.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitotane |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53-19-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10Cl4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 2,4′-DDD o,p'-DDD |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |