Få mere at vide
Mitotane-13C6, TRC
Artikelnummer. 30474862
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30474862 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30474862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM37250310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitotane-13C6
CAS 1261396-21-7
Molekylær formel 13C6 C8 H10 Cl4
Mængde 10 mg
Synonym 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene-13C6, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane-13C6, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 1-(2'-Chlorophenyl)-1-(4'-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane-13C6, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane-13C6, 2-(p-Chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane-13C6, CB 313-13C6, Chloditan-13C6, Chlodithane-13C6, Lysodren-13C6, Mitotan-d4, NSC 38721-13C6, Opeprim-13C6, o,p'-DDD-13C6, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane-13C6, o,p'-TD-13C6
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
SMIL ClC(Cl)C([13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1)c2ccccc2Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)ethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 326
Formel vægt 323.9738