Få mere at vide
Invitrogen™ MitoSOX™ mitokondrielle superoxidindikatorer, til billedbehandling af levende celler
Artikelnummer. 17847181
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas x 50μ g
1 hætteglas x 9μ g
10 hætteglas
2 hætteglas (1 grøn, 1 rød)
5 hætteglas
Excitation/Emission:
∼396/610 nm
∼488/510 nm
488/510 nm (grøn), 396/610 nm (rød)
Indikator:
MitoSox Green
MitoSox Green, MitoSox Red
MitoSox Red
Farve:
Grøn
Grøn, Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
500µg
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Excitation/Emission Indikator Farve Pakningsstørrelse
17847181 1 hætteglas x 50μ g ∼396/610 nm MitoSox Red Rød -
17837181 1 hætteglas x 9μ g ∼488/510 nm MitoSox Green Grøn -
17845110 5 hætteglas ∼488/510 nm MitoSox Green Grøn Pakke med 5
11579096 10 hætteglas ∼396/610 nm MitoSox Red Rød 500µg
17866721 2 hætteglas (1 grøn, 1 rød) 488/510 nm (grøn), 396/610 nm (rød) MitoSox Green, MitoSox Red Grøn, Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17847181 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M36007
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MitoSOX-superoxidindikatorer er nye fluorogene farvestoffer specifikt rettet mod mitokondrier i levende celler. Oxidation af MitoSOX-reagenset med mitokondrielt superoxid producerer lysegrøn eller rød fluorescens.
MitoSOX Green og MitoSOX Red superoxidindikatorer er nye fluorogene farvestoffer specifikt målrettet mitokondrier i levende celler. Oxidation af MitoSOX-reagenset med mitokondrielt superoxid producerer lysegrøn eller rød fluorescens.
Funktioner af disse indikatorer omfatter:
  • Oxideres let af superoxid, men ikke af andre ROS- eller RNS-genererende systemer
  • Bruges til levende cellebilleddannelse
  • Hurtigt og selektivt målrettet til mitokondrierne
  • MitoSOX Green-indikator: absorptions-/emissionsmaksima på∼ 488/510 nm (traditionelt FITC/GFP filtersæt)
  • MitoSOX Red-indikator: absorptions-/emissionsmaksima på∼ 396/610 nm* (brugerdefineret filtersæt anbefales)
*Bemærk, at der kan observeres to excitationstoppe for MitoSOX Red-indikator, da den er exciteret ved både 510 nm og 396 nm. Mens 510 nm vil excitere superoxidoxidationsproduktet, kan det også excitere ikke-specifikke produkter, så vi anbefaler at bruge en 396-nm excitation til mere selektiv påvisning af mitosuperoxid ved brug af MitoSOX Red-indikator (1).
MitoSOX Green-indikator tilbydes som et hætteglas eller en pakke med fem hætteglas. MitoSOX Red-indikator tilbydes som et hætteglas eller en pakke med ti hætteglas. Der findes også en variationspakke med et hætteglas af hver af indikatorerne MitoSOX Red og MitSOX Green.
Se brugervejledningen for instruktioner om opløselighed.
Hurtig, nem påvisning af mitokondrielt superoxid i levende celler
Mitokondriernes produktion af superoxid kan visualiseres i fluorescensmikroskopi ved hjælp af MitoSOX-superoxidindikatorer. De gennemtrænger levende celler, hvor de selektivt målretter mod mitokondrier. De oxideres hurtigt af superoxid, men ikke af andre reaktive oxygenarter (ROS) og reaktive nitrogenarter (RNS). Det oxiderede produkt er meget fluorescerende.
MitoSOX-indikatorer kan bruges til at skelne artefakter af isolerede mitokondrielle præparater fra direkte målinger af superoxid genereret i mitokondrier fra levende celler. De kan også være et værdifuldt værktøj i forskningen af agenser, der modulerer oxidativt stress i forskellige patologier. Derudover er disse indikatorer blevet brugt i metaboliske flux-analyser ved hjælp af instrumenter med højt indhold (2). MitoSOX-indikatorer er også blevet brugt til at detektere mitokondrielt superoxid ved hjælp af flowcytometer (3).
Referencer
  1. Robinson, Kristine M., et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006): 15038-15043.
  2. Little, Andrew Charles, et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020): 1-10.
  3. Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016): 361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Mængde 1 hætteglas x 50μ g
Detektionsmetode fluorescens
Excitation/Emission ∼396/610 nm
Indikator MitoSox Red
Produktlinje MitoSOX