Få mere at vide
Mitoquinone Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitoquinone Mesylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H44O4P.CH4O3S/c1-29-33(35(39)37(41-3)36(40-2)34(29)38)27-19-8-6-4-5-7-9-20-28-42(30-21-13-10-14-22-30,31-23-15-11-16-24-31)32-25-17-12-18-26-32;1-5(2,3)4/h10-18,21-26H,4-9,19-20,27-28H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 678.278 |