Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MitoPY1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18063862
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18063862 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18063862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4428/10
Fluorescent mitochondrial hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2) in mitochondria of living cells. Displays enhanced emission at 528 nm in the presence of H2O2. Selective for H2O2 over superoxide, nitric oxide and hydroxyl radical. Detects local increases in H2O2 in an in vitro model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MitoPY1
CAS 1041634-69-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C52H53BIN2O5P
Formel vægt 954.68
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 954.693