Få mere at vide
Molecular Probes™ MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 10654413
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654413 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10654413 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. M34153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7380.00 DKK
    5534.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1845.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, til flowcytometri
De MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit giver en gennemprøvet metode (Petronilli V. et al. 1989, 1999) til måling af mitokondriel permeabilitetsovergangsporeåbning. Sættet indeholder et farvestof og en quencher, der let kan indlæses i celler. I raske celler kommer farvestoffet, men ikke quencheren, ind i mitokondrierne. Mitokondrierne forbliver klart fluorescerende, indtil aktivering af mitokondriel pore tillader standsning af fluorescensen.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør
Produkttype Transition Pore Assay Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas med calcein, AM (50μ g tørt pulver/hætteglas), 1 hætteglas cobalt (II) Chloride hexahydrat (1,2 ml, 80 mM i saltvand), 1 hætteglas ionomycin (55)μ g), calciumsalt og 1 hætteglas DMSO (1,5 ml).
Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Excitation/Emission 488
Antal reaktioner 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje MitoProbe
Konjugeret Calcein AM