Få mere at vide
Thermo Scientific™ MitoProbe™ TMRM-analysesæt til flowcytometri
De MitoProbe TMRM Assay Kit indeholder tetramethylrhodamine methylester (TMRM) til påvisning af mitokondriel membranpotentiale tilstand og CCCP til induktion af mitokondriel membrandepolarisering, hvis det ønskes.
Brand: Thermo Scientific™ M20036
Beskrivelse
•Undersøg mitokondriel membranpotentiale i levende celler
• Hurtig,
nem protokol Bestemmelse af mitokondriesundhedstilstanden kan opnås ved at detektere ændringer i mitokondriemembranpotentialet. I en sund celle med aktive mitokondrier sekvestreres TMRM let og udsender derved et rød-orange fluorescerende signal. Når apoptose induceres eller en behandling som CCCP anvendes, depolariseres mitokondriemembranen, og TMRM-signalet formindskes.
Tekniske data
|
|
TMRM-analyse | |
Flowcytometrianalysesæt | |
Hætteglas | |
Våd is |
fluorescens | |
Flowcytometre | |
561 | |
100 analyser |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.