Få mere at vide
Molecular Probes™ MitoProbe™ JC-1 analysesæt
Artikelnummer. 10226762
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10226762
Brand: Molecular Probes™ M34152
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
MitoProbe™ JC-1 analysesæt
De MitoProbe™ JC-1 Assay Kit er en hurtig og pålidelig analyse, der bruges til at detektere ændringer i mitokondrier ved flowcytometri.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
Selektiv over for mitokondrielle ændringer
Det membrangennemtrængelige JC-1-farvestof bruges i vid udstrækning i apoptoseundersøgelser til at overvåge mitokondriel sundhed. JC-1 farvestof udviser potentialafhængig akkumulering i mitokondrier, angivet ved et fluorescensemissionsskift fra grønt (∼ 529 nm) til rød (∼ 590 nm). Som følge heraf er mitokondriel depolarisering angivet ved et fald i det røde/grønne fluorescensintensitetsforhold. Det potentialefølsomme farveskift skyldes koncentrationsafhængig dannelse af røde fluorescerende J-aggregater.
I modsætning til andre mitokondrielle pletter, der påvirkes af plasmamembranpotentiale, afhænger forholdet mellem grøn og rød fluorescens af JC-1 kun af membranpotentialet og ikke andre faktorer såsom mitokondriel størrelse, form og tæthed, som kan påvirke enkeltkomponent-fluorescenssignaler. Brug af påvisning af fluorescensforhold gør det muligt for forskere at foretage sammenlignende målinger af membranpotentiale og bestemme procentdelen af mitokondrier i en population, der reagerer på en påført stimulus.
Indikator for tidlig apoptose
Et karakteristisk træk ved de tidlige stadier af programmeret celledød er forstyrrelsen af aktive mitokondrier. Denne mitokondrieafbrydelse omfatter ændringer i membranpotentialet og ændringer i mitokondriernes oxidations-reduktionspotentiale. Ændringer i membranpotentialet formodes at skyldes åbningen af den mitokondrielle permeabilitetsovergangspore (MPTP), hvilket tillader passage af ioner og små molekyler. Den resulterende ligevægt af ioner fører igen til afkobling af respirationskæden og frigivelse af cytochrom c til cytosolen.
Enkel, strømlinet protokol
En af de største udfordringer ved at arbejde med dobbeltemitterende farvestoffer som JC-1 er kompensation. De MitoProbe™ JC-1 Assay Kit indeholder en mitokondriel membranpotentialforstyrrelse, CCCP, for at producere kompensationskontroller, der fører til et korrekt kompenseret grønt-til-rødt fluorescensforhold. Farveprotokollen er enkel og ligetil: inkuber cellerne med JC-1 farvestof og analyser derefter det fluorescerende signal i FITC- og PE-kanalerne på en 488 nm laser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas med JC-1 (5′ ,6,6′ -tetrachlor-1,1′ ,3,3′ -tetraethylbenzimidazolylcarbocyanin-iodid) (30μ g/hætteglas pulveriseret farvestof), 1 hætteglas DMSO (1,5 ml), 1 hætteglas CCCP (125μ L, 50 mM i DMSO) og 1 flaske 10X phosphatbufret saltvand (25 ml).
Opbevares ved 2 –8 °C. Beskyt mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Format Rør
Excitation/Emission 514 529, ⁄590
Flowcytometer laserlinjer 488
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof JC-1
Antal reaktioner 100
Produkttype JC-1 analysesæt
Produktlinje MitoProbe
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Mitokondrier