missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mitonafide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitonafide |
| CAS | 54824-17-8 |
| Molekylær formel | C16 H15 N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-nitro-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O4/c1-17(2)6-7-18-15(20)12-5-3-4-10-8-11(19(22)23)9-13(14(10)12)16(18)21/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCN1C(=O)c2cccc3cc(cc(C1=O)c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-nitrobenzo[de]isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.31 |
| Formel vægt | 313.1063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?