Få mere at vide
Mitomycin C, TRC
Artikelnummer. 30041196
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041196 100 mg
18043020 25 mg
18050420 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM371900100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Kemisk navn eller materiale Mitomycin
Formel vægt 334.1277
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
IUPAC navn [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate
Molekylær formel C15 H18 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 334.33
Procent renhed >95%
Renhedsgrad noter HPLC
SMIL CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C