Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mitomycin C
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792554
Skift visning
Mængde:
2 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792554 10 mg
30000846 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792554 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3258/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1684.20 DKK / 10mg
    Spare 100.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Molekylær formel C15H18N4O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin C
Mængde 10 mg
Formel vægt 334.33
Produkttype Mitomycin C
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 334.332