Få mere at vide
Mitomycin C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425459
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425459 10 mg 10mg
15415459 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63193.MA
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mitomycin C, CAS # 50-07-7, er en methylazirinopyrroloindolionforbindelse, der udviser antineoplastiske og antibiotiske aktiviteter. Den er aktiv mod et bredt spektrum af grampositive, gramnegative og syrefaste bacillbakterier.
Mitomycin C bruges som kemoterapeutisk middel på grund af dets antitumoraktivitet. Det bruges til behandling af øvre mave-tarmkræft. Det fungerer som et antineoplastisk middel, der hæmmer DNA-syntesen og inducerer apoptose.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Mitomycin C er en methylazirinopyrroloindoledionforbindelse, isoleret fra bakterien Streptomyces caespitosus og andre Streptomyces-bakteriearter, som har antineoplastiske og antibiotiske aktiviteter
• Denne forbindelse fungerer som en hæmmer af DNA-syntese, nuklear deling samt som en apoptoseinducer. Den kan skabe iltradikaler og producere krydsforbindelser mellem strengene, hvilket hæmmer DNA-syntesen
• Mitomycin C viser alkylerende aktivitet og retter sig primært mod guaninnukleosidsekvensen 5-CpG-3′ ′. Det hæmmer DNA-syntesen ved kovalent at reagere med DNA og danne krydsforbindelser mellem komplementære DNA-strenge. Som følge heraf forhindrer denne interaktion adskillelsen af komplementære DNA-strenge og hæmmer DNA-replikationen
Anvendelse
• Mitomycin C er aktivt mod et bredt spektrum af grampositive, gramnegative og syrefaste bacillbakterier
• Mitomycin C har stærk antineoplastisk aktivitet, hovedsageligt mod Ehrlich ascites tumorcellelinjer
• Denne forbindelse kan hæmme B- og T-celler samt makrofagproliferation. Den kan også hæmme antigenpræsentationen samt sekretionen af interferon-γ, TNF- αog IL-2
• Denne forbindelse bruges til at generere mitotisk inaktive fødeceller i cellekultursystemer, såsom de mitotisk inaktive fibroblaster, der anvendes i embryonale stamcellesystemer
• Det er blevet brugt til at behandle basal-lignende kræftcellelinjer in vitro-eksperimenter
• Det er særligt giftigt for hypoksiske celler, der hæmmer RNA- og proteinsyntese ved høje koncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Molekylær formel C15H18N4O5
Molekylvægt (g/mol) 334.332
MDL nummer MFCD00078109
InChI nøgle NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMIL CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin C
Type Mitomycin C
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 360 °C
Farve Blå til lilla
Mængde 10 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 7231816
Merck Index 14,6215
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, vand og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 334.33
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin-C