Få mere at vide
Mitomycin C, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17690867 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17690867 20 mg
17670867 2 mg
17680867 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17690867 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210049820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6345.00 DKK
    6041.51 DKK / 20mg
    Spare 303.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Det mest udbredte Mitomycin-antibiotikum. Mitomycin C, MP Biomedicals er den mindst toksiske af mitomycinantibiotika, med den mest potente antitumoraktivitet. Det er en hæmmer af DNA-syntese, nuklear deling og kræftceller.
  • Antibakteriel mod grampositive, gramnegative og syrefaste baciller
  • Nedbryder DNA i kræftceller ved at danne et kompleks med DNA
  • Hæmmer deling af kræftceller ved at forstyrre biosyntesen af DNA
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Molekylær formel C15H18N4O5
Molekylvægt (g/mol) 334.332
InChI nøgle NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMIL CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Tekniske data
Type Mitomycin C
Fysisk form Crystalline Powder
pH 6 til 9 (Stabilitet)
Ekstinktionskoefficient EmM(367 nm) = 21,84 (vand); EmM(357 nm) = 22,78 (methanol); E1% (216 nm) = 742 (methanol); E1% (360 nm) = 742 (methanol); E1% (560 nm) = 0,06 (methanol) (bogstaveligt)
Styrke Minimum 850 μg/mg
Farve Blue
Mængde 20 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndede vandige syrer eller fortyndede vandbaserede baser.
Formel vægt 334.33
Grad Antibiotika
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin