Få mere at vide
Mitomycin C, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10182953
Skift visning
Mængde:
2 mg
10 mg
20 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
10mg
20mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182953 2 mg Ravgult glas 2mg
10022604 10 mg Ravgult glas 10mg
10115004 20 mg Ravgult glas 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10182953 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25312
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-07-7 | C15H18N4O5 | 334.332 g/mol
Mitomycin C
Inhibitor af DNA-syntese, nuklear deling og kræftceller. Antibakterielt spektrum: Gram positive, gram negative, syrefaste baciller.
Anbefalet opbevaring:
4 °C. Opbevar beholderne tæt lukkede på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Molekylær formel C15H18N4O5
Molekylvægt (g/mol) 334.332
InChI nøgle NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMIL CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin C
Smeltepunkt 360 °C
Farve Blå
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Emballage Ravgult glas
Mængde 2 mg
Merck Index 15, 6300
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 334.3
Procent renhed 99,0% min. (RP CH3CN:H20 0 til 100%), 98,0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge