Få mere at vide
Mitomycin C, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10115004
Mængde:
2 mg
10 mg
20 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
10mg
20mg
2mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10115004
Brand: Fisher BioReagents BP253120
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mitomycin C
Inhibitor af DNA-syntese, nuklear deling og kræftceller. Antibakterielt spektrum: Gram positive, gram negative, syrefaste baciller.
Anbefalet opbevaring: 4 °C. Opbevar beholderne tæt lukkede på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-07-7
Molekylær formel C15H18N4O5
Molekylvægt (g/mol) 334.332
InChI nøgle NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMIL CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin C
Smeltepunkt 360°C
Farve Blå
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Emballage Ravgult glas
Mængde 20 mg
Merck Index 15, 6300
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 334.3
Procent renhed 99.0% min. (RP CH3CN:H20 0 to 100%), 98.0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/