Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mitomycin C, indeholder 2 mg Mitomycin C og 48 mg NaCl
Artikelnummer. 10286710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10286710 2 mg 2mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10286710 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226940020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.12 DKK
    1026.65 DKK / 2mg
    Spare 152.47 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mitomycin C, CAS # 50-07-7, er et methylazirinopyrroloindoledion-kompleks isoleret fra bakterien Streptomyces caespitosus og andre Streptomyces bakteriearter. Det er en alsidig og potent forbindelse med antibiotisk aktivitet og kan have potentiel terapeutisk værdi i behandlingen af cancer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Mitomycin C er et vandopløseligt, blåviolet krystallinsk pulver, ustabilt under lyse og sure forhold, men kan opbevares stabilt ved 2-8 °c
  • Bio-reduceret mitomycin C genererer oxygenradikaler, alkylerer DNA og producerer inter-streng DNA-tværbindinger og hæmmer derved DNA-syntese
Applikationer
  • Mitomycin C er fortrinsvis giftigt for hypoxiske celler, der er resistente over for cancerterapi, og bruges derfor til at studere dets potentielle terapeutiske effekt på fremskredne stadier af cancer
  • I høje koncentrationer hæmmer mitomycin C RNA- og proteinsyntese og viser stærke antibiotiske egenskaber over for både gram-positive og gram-negative bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin C
CAS 50-07-7, 7647-14-5
Smeltepunkt >360,0 °C
Farve Blå-violet
Emballage Ampul
Molekylær formel C15H18N4O5
MDL nummer MFCD00078109
Mængde 2 mg
Merck Index 15, 6300
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, acetone, butylacetat og cyclohexanon; let opløselig i benzen, ccl4, diethylether; praktisk talt uopløselig i petroleumsether.
InChI nøgle NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
SMIL CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Molekylvægt (g/mol) 334.32
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
Formel vægt 334.32
Procent renhed ≥99% med hensyn til det ikke-formulerede materiale
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /