Få mere at vide
STEMCELL Technologies Mitomycin C
Artikelnummer. 17190192
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17190192 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17190192 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73274
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antibiotic; Double-stranded DNA alkylating agent
  • Mitomycin C is an antibiotic which acts as a double-stranded DNA alkylating agent
  • It covalently crosslinks DNA, inhibiting DNA synthesis and cell proliferation
  • It acts by way of reductive activation either through low pH or NAD(P)H:quinone oxidoreductase (DT-diaphorase) or NADH cytochrome c reductase (Mao et al.; Cummings et al.)
  • Mitotically inactivates mouse embryonic fibroblasts (MEFs) for use as feeder cell layers in embryonic stem cell co-culture systems (Bryja et al.)
  • Selectively inhibits DNA synthesis and mutagenesis, stimulates genetic recombination, chromosome breakage and sister chromatid exchange, and induces DNA repair (Tomasz)
Tekniske data
CAS 50-07-7
Mængde 10 mg
Procent renhed ≥98%