Få mere at vide
Mitomycin A, TRC
Artikelnummer. 30007923
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007923 2.5 mg
30004582 10 mg
30009060 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3718902.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4055-39-4
Molekylær formel C16 H19 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 349.34
Synonym Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, Mitomycin A (7CI), (1aS,8S,8aR,8bS)-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, NSC 75986, Mitomycin Imp. B (EP)
SMIL COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(OC)[C@H]4N[C@H]4CN23)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitomycin A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)23-2)7(5-25-15(17)22)16(24-3)14-8(18-14)4-19(10)16/h7-8,14,18H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-/m1/s1
Formel vægt 349.1274
Procent renhed >95%