missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mitomycin A, TRC

Artikelnummer. 30004582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004582 10 mg
30009060 25 mg
30007923 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM37189010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4055-39-4
Molekylær formel C16 H19 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 349.34
Synonym Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, Mitomycin A (7CI), (1aS,8S,8aR,8bS)-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, NSC 75986, Mitomycin Imp. B (EP)
SMIL COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(OC)[C@H]4N[C@H]4CN23)C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mitomycin A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)23-2)7(5-25-15(17)22)16(24-3)14-8(18-14)4-19(10)16/h7-8,14,18H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-/m1/s1
Formel vægt 349.1274
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.