Få mere at vide
Invitrogen™ Mitokondriel membranpotentiale apoptosekit, med Mitotracker™ Rød& Annexin V Alexa Fluor™ 488, til flowcytometri
Beskrivelse
Dette flowcytometriprodukt giver en hurtig og bekvem analyse for to kendetegn ved apoptose - eksternalisering af fosfatidylserin og ændringer i mitokondriemembranpotentialet. Efter farvning af en cellepopulation med Alexa Fluor™ 488 bilag V og MitoTracker™ Rødt CMXRos-farvestof i den medfølgende bindingsbuffer, levende celler udviser meget lidt grøn fluorescens og lys rød fluorescens, hvorimod apoptotiske celler udviser grøn fluorescens og nedsat rød fluorescens. Disse populationer kan let skelnes ved hjælp af et flowcytometer, og 488 nm-linjen i en argon-ion-laser kan bruges til at excitere begge farvestoffer.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Rør, Slide |
| Produkttype | Mitokondriel membranapoptosekit |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med annexin, Alexa Fluor™ 488 konjugat (250μ L), 3 hætteglas af MitoTracker™ rød (50μ g pr. hætteglas), 1 flaske annexinbindende buffer (5X opløsning, 15 ml) og 1 hætteglas DMSO (100μ L). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Flowcytometer laserlinjer | 488 |
| Excitation/Emission | Mitotracker™ rød ⁄579 599, Alexa Fluor™ 488: ⁄499 521 |
| Antal reaktioner | 50 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Alexa Fluor, MitoTracker |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Vis mere |