Få mere at vide
Abcam Mitokondriehydroxyl Radikal Detektionstestsæt, Fluorescerende, 200 Test
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Detektionsmetode: Fluorescerende
- Prøvetyper: Suspensionsceller, Adherentceller
- Kompatible instrumenter: Mikropladelæser, fluorescensmikroskop
- Siteret i: > 5 publikationer (i alt 7)
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionssted | In-celle detektion |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæser, fluorescensmikroskop |
| Format | Sæt |
| Antal reaktioner | 200-tests |
| Målmolekyle | Hydroxylradikal |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Prøvetype | Suspensionsceller, adherentceller |
| Mængde | 200-tests |
| Til brug med (applikation) | Detektion af hydroxylradikaler |