missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MitoBoronic acid

Artikelnummer. 30968580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30968580 10 mg
30968566 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30968580 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7949/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ratiometric mass spectrometry mitochondrial hydrogen peroxide (H2O2) probe

MitoBoronic acid (MitoB) is a ratiometric mass spectrometry mitochondrial hydrogen peroxide (H2O2) probe. MitoBoronic acid is taken up into cells and accumulates inside the mitochondrial matrix where it reacts to H2O2 to be converted in MitoP. Measurement of MitoB/MitoP ratio by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is an indicator of the mitochondrial matrix H2O2 concentration. This method can be used in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [(3-Boronophenyl)methyl]triphenylphosphonium bromide
CAS 1247025-84-8
Mængde 10 mg
Mål Additional ROS Donor Products
Molekylær formel C25H23BBrO2P
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.