missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MitoBoronic acid
Beskrivelse
MitoBoronic acid (MitoB) is a ratiometric mass spectrometry mitochondrial hydrogen peroxide (H2O2) probe. MitoBoronic acid is taken up into cells and accumulates inside the mitochondrial matrix where it reacts to H2O2 to be converted in MitoP. Measurement of MitoB/MitoP ratio by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is an indicator of the mitochondrial matrix H2O2 concentration. This method can be used in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(3-Boronophenyl)methyl]triphenylphosphonium bromide |
| CAS | 1247025-84-8 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Additional ROS Donor Products |
| Molekylær formel | C25H23BBrO2P |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?