missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mito-TEMPO, MedChemExpress
Beskrivelse
Mito-TEMPO is a mitochondria-targeted superoxide dismutase mimetic with superoxide and alkyl radical scavenging properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mito-TEMPO |
| CAS | 1334850-99-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H35ClN2O2P |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (245.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (117.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [O]N1C(C)(C)CC(NC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)CC1(C)C.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.03 |
| Formel vægt | 510.03 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?