Få mere at vide
Mitiglinide calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471846 500 mg
16421256 200 mg
16417286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17398
MedChemExpress Mitiglinide Calcium (KAD-1229 anhydrous), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide Calcium is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium can be used for the research of type 2 diabetes.
Mitiglinide Calcium (KAD-1229 anhydrous), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide Calcium is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium can be used for the research of type 2 diabetes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitiglinide calcium
Fysisk form Solid
CAS 145525-41-3
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24NO3.1/2Ca
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym KAD-1229 anhydrousS21403 anhydrous
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([O-])[C@H](CC(N1C[C@](CCCC2)([H])[C@]2([H])C1)=O)CC3=CC=CC=C3.[0.5Ca2+]
Molekylvægt (g/mol) 334.44
Formel vægt 334.44
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.