Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90%, fra Streptomyces argillaceus
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mithramycin A |
| Type | Mithramycin A |
| Navn note | 90% |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 180,0 °C til 183,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Farve | Brun til rød |
| Show More |
Safety and Handling
- Mithramycin A
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.