Få mere at vide
R&D Systems™ Mithramycin A
Artikelnummer. 18792504
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18792504 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792504 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1489/1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of DNA and RNA polymerase
Mithramycin A is an anticancer antibiotic that selectively binds to G-C-rich DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+, inhibiting RNA and DNA polymerase action. Inhibits c-myc expression and induces myeloid differentiation of HL-60 promyelocytic leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mithramycin A
CAS 18378-89-7
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 50mM in DMSO
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C52H76O24
Formel vægt 1085.16
Produkttype Mithramycin A
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 1085.156