missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mitapivat, TRC

Artikelnummer. 30475323
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475323 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29983010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mitapivat
CAS 1260075-17-9
Molekylær formel C24H26N4O3S
Mængde 10 mg
Synonym N-[4-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]carbonyl]phenyl]-8-quinolinesulfonamide, AG 348
InChI formel InChI=1S/C24H26N4O3S/c29-24(28-15-13-27(14-16-28)17-18-6-7-18)20-8-10-21(11-9-20)26-32(30,31)22-5-1-3-19-4-2-12-25-23(19)22/h1-5,8-12,18,26H,6-7,13-17H2
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC3=CC=CN=C32)N4CCN(CC4)CC5CC5
IUPAC navn N-(4-(4-(cyclopropylmethyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 450.56
Formel vægt 450.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.