Få mere at vide
Mitapivat, TRC
Artikelnummer. 30479953
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30479953 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30479953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM299830100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mitapivat
CAS 1260075-17-9
Molekylær formel C24H26N4O3S
Mængde 100 mg
Synonym N-[4-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]carbonyl]phenyl]-8-quinolinesulfonamide, AG 348
InChI formel InChI=1S/C24H26N4O3S/c29-24(28-15-13-27(14-16-28)17-18-6-7-18)20-8-10-21(11-9-20)26-32(30,31)22-5-1-3-19-4-2-12-25-23(19)22/h1-5,8-12,18,26H,6-7,13-17H2
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC3=CC=CN=C32)N4CCN(CC4)CC5CC5
IUPAC navn N-(4-(4-(cyclopropylmethyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 450.56
Formel vægt 450.17